Learn More
Maleato Dietil, TRC
Código de producto. 30137365
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137365 25 g 25 g
17961715 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137365 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44453525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-05-9
Fórmula molecular C8 H12 O4
Peso molecular (g/mol) 172.18
Sinónimo 2-Butenedioic acid (2Z)-, diethyl ester (9CI), 2-Butenedioic acid (Z)-, diethyl ester, Maleic acid, diethyl ester (6CI,8CI), (2Z)-2-Butenedioic acid diethyl ester, (Z)-2-Butenedioic acid diethyl ester, Diethyl (Z)-2-butenedioate, Diethyl maleate, Ethyl maleate, Maleinic acid diethyl ester, Staflex DEM, Diethyl Maleate
Nombre IUPAC (Z)-but-2-enodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)\C=C/C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Maleate
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0736