Learn More
Maleato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11306696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11306696 5 g 5 g
11316696 250 g 250 g
11326696 1000 g 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11306696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03876.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141-05-9 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-05-9
Fórmula molecular C8H12O4
Peso molecular (g/mol) 172.18
Número MDL MFCD00009191
Clave InChI IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
Sinónimo diethyl maleate, ethyl maleate, maleic acid, diethyl ester, diethylmaleate, maleic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid z-, diethyl ester, diethyl z-but-2-enedioate, diethyl 2z-but-2-enedioate, unii-g81wqb56ol, ccris 941
PubChem CID 5271566
ChEBI CHEBI:68508
Nombre IUPAC (Z)-but-2-enodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C=CC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl maleate
Punto de fusión -11°C
Densidad 1.064
Punto de ebullición 221°C to 224°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Olor Pleasant
Índice de refracción 1.44
Cantidad 5 g
Beilstein 1100825
Índice Merck 14,3123
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 97%