Learn More
Maleato de dietilo, 97%
Código de producto. 10234000 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10234000 5 g Frasco de vidrio 5 g
10419220 250 g Frasco de vidrio 250 g
10336370 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10234000 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114440050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 141-05-9 | C8H12O4 | 172,18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141-05-9
Peso molecular (g/mol) 172.18
Número MDL MFCD00009191
Clave InChI IEPRKVQEAMIZSS-WAYWQWQTSA-N
Sinónimo diethyl maleate, ethyl maleate, maleic acid, diethyl ester, diethylmaleate, maleic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid z-, diethyl ester, diethyl z-but-2-enedioate, diethyl 2z-but-2-enedioate, unii-g81wqb56ol, ccris 941
PubChem CID 5271566
ChEBI CHEBI:68508
Nombre IUPAC (Z)-but-2-enodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C=CC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl maleate
Nombre de nota ca.90%
Punto de fusión -10.0°C
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 225.0°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H12O4
Fórmula lineal C2H5O2CCH=CHCO2C2H5
Índice de refracción 1.4380 to 1.4420
Cantidad 5 g
Beilstein 02,751
Índice Merck 15,3139
Gravedad específica 1.06
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: readily soluble in alcohol, diethyl ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl maleate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
RU– Solo para uso en investigación