Learn More
Dietil malatión, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Malathion |
| CAS | 3700-86-5 |
| Fórmula molecular | C12H23O6PS2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Ethyl malathion, Malathion ethyl, NSC 14534, O,O-Diethyl S-[1-(1,2-dicarbethoxy)ethyl]phosphorodithioate, O,O-Diethylmalathion, Mercapto-succinic acid Diethyl Ester S-Ester with O,O-Diethyl Phosphorodithioate, (±)-O,O-Diethyl malathion, Compound 3975 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H23O6PS2/c1-5-15-11(13)9-10(12(14)16-6-2)21-19(20,17-7-3)18-8-4/h10H,5-9H2,1-4H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CC(SP(=S)(OCC)OCC)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-dietoxifosfinotioilsulfanilbutanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 358.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 358.0674 |