Learn More
Dietil L-(+)-Tartrato, TRC
Código de producto. 30372932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30372932 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30372932 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4450401G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Diethyl-L-Tartrate
CAS 87-91-2
Fórmula molecular C8 H14 O6
Cantidad 1 g
Sinónimo (2R,3R)-2,3-dihydroxy-butanedioic Acid 1,4-Diethyl Ester, (2R,3R)-2,3-dihydroxy-butanedioic Acid Diethyl Ester, , 2,3-Dihydroxy-[R-(R*,R*)]-butanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl Ester Tartaric Acid, (+)-(R,R)-Diethyl Tartrate, (+)-Diethyl L-Tartrate, (R,R)-Diethyl Tartrate, (R,R)-Tartaric Acid Diethyl Ester, Diethyl (+)-tartrate, Diethyl (2R,3R)-(+)-Tartrate, Diethyl (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinate, Diethyl (2R,3R)-Tartrate, Diethyl (R,R)-(+)-Tartrate, Diethyl (R,R)-Tartrate, Diethyl 1,2-Dihydroxy-1,2-ethanedicarboxylate, Diethyl L-(+)-Tartrate, Diethyl L-(+)-Tartrate, Diethyl L-Tartarate, Diethyl L-Tartrate, Diethyl Tartrate, Ethyl (+)-Tartrate, Ethyl Tartrate, L-Diethyl Tartrate, L-Tartaric Acid Diethyl Ester, NSC 44808, NSC 8878, L-(+)-DET, (+)-DETA
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m1/s1
SMILES CCOC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OCC
Nombre IUPAC Dietil (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioato
Peso molecular (g/mol) 206.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.079