Learn More
(+)-Dietil L-tartrato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10742591 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10742591 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10634842 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10742591 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168961000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 87-91-2 | C8H14O6 | 206.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-91-2
Fórmula molecular C8H14O6
Peso molecular (g/mol) 206.19
Número MDL MFCD00009143
Clave InChI YSAVZVORKRDODB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo diethyl l-+-tartrate, 2r,3r-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, l +-diethyl l-tartrate, +-diethyl l-tartrate, diethyl l-tartrate, diethyl-l-tartrate, unii-oq72cpy58z, l-+-tartaric acid diethyl ester, diethyl l-tartarate, tartaric acid, diethyl ester, r,r
PubChem CID 6993580
Nombre IUPAC Dietil (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioato
SMILES CCOC(=O)C(O)C(O)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Diethyl L-tartrate
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 17°C
Densidad 1.2000g/mL
Punto de ebullición 280°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal [-CH(OH)CO2C2H5]2
Índice de refracción 1.4450 to 1.447
Cantidad 100 mL
Beilstein 03, 512
Fieser 11,181; 13,276; 16,54
Índice Merck 15, 3150
Gravedad específica 1.2
Condición de rotación específica +7.50° (20°C neat)
Rotación específica + 7.5
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.19
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido viscoso