Learn More
(+)-Dietil L-tartrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11464260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11464260 100 g 100 g
11433374 250 g 250 g
11474260 500 g 500 g
11423374 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11464260 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10641.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 87-91-2 | C8H14O6 | 206.19 g/mol
(+)-Diethyl L-tartrate is used as a chiral auxiliary in the Sharpless enantioselective epoxidation of allylic alcohols, for Sharpless-type enantioselective oxidation of sulfides to sulfoxides and as a chiral auxiliary in the enantioselective construction of cyclopropanes from allylic alcohols by an asymmetric Simmons-Smith reaction. It is also used as a chiral reagent in a host of chemical reactions, such as the synthesis of isoquinoline alkaloids and arundic acid, which has been used in acute ischemic stroke therapy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (+)-dietil L-tartrato se utiliza como auxiliar quiral en la epoxidación enantioselectiva Sharpless de alcoholes alílicos, para la oxidación enantioselectiva tipo Sharpless de sulfuros a sulfóxidos y como auxiliar quiral en la construcción enantioselectiva de ciclopropanos a partir de alcoholes alílicos por una reacción asimétrica Simmons-Smith. También se utiliza como reactivo quiral en una serie de reacciones químicas, como la síntesis de alcaloides de isoquinolina y ácido arundico, que se ha utilizado en la terapia de accidente cerebrovascular isquémico agudo.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-91-2
Fórmula molecular C8H14O6
Peso molecular (g/mol) 206.19
Número MDL MFCD00009143
Clave InChI YSAVZVORKRDODB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo diethyl l-+-tartrate, 2r,3r-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, l +-diethyl l-tartrate, +-diethyl l-tartrate, diethyl l-tartrate, diethyl-l-tartrate, unii-oq72cpy58z, l-+-tartaric acid diethyl ester, diethyl l-tartarate, tartaric acid, diethyl ester, r,r
PubChem CID 6993580
SMILES CCOC(=O)C(O)C(O)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Diethyl L-tartrate
Punto de fusión 17°C
Densidad 1.205
Punto de ebullición 280°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.446
Cantidad 100 g
Beilstein 1727145
Índice Merck 14,3855
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Rotación óptica +27° (c=1 in water)
Nombre IUPAC 1,4-dietil 2,3-dihidroxibutanodioato
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.19
Porcentaje de pureza 98%