Learn More
Dietil L-(-)-Malato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl L-(-)-Malate |
| CAS | 691-84-9 |
| Fórmula molecular | C8H14O5 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (S)-Ethyl Malate, (S)-Malic Acid Diethyl Ester, Diethyl (2S)-2-hydroxysuccinate, Diethyl (S)-(-)-2-Hydroxysuccinate, Diethyl (S)-2-Hydroxysuccinate, Diethyl (S)-Malate, Diethyl L-malate, L-Malic Acid Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O5/c1-3-12-7(10)5-6(9)8(11)13-4-2/h6,9H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)C[C@H](O)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-hidroxibutanodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 190.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0841 |