Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl ketomalonate |
| Nombre de nota | 97% |
| Color | Amarillo |
| Densidad | 1.1420g/mL |
| Punto de ebullición | 208.0°C to 210.0°C |
| Temperatura de inflamación | >112°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | C2H5O2CCOCO2C2H5 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Diethyl ketomalonate