Learn More
Cetomalonato de dietilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415113
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415113 5 g 5 g
11425113 25 g 25 g
11435113 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11415113 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12771.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 609-09-6 | C7H10O5 | 174.152 g/mol
Diethyl ketomalonate, reagent employed in Wittig and Aza-Wittig reactions for synthesis of triazoles, and 2-azadienes, respectively.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cetomalonato de dietilo, reactivo empleado en las reacciones de Wittig y Aza-Wittig para la síntesis de triazoles, y 2-azadienos, respectivamente.
Solubilidad
Completamente miscible con agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacénese en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Con buena ventilación. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-09-6
Fórmula molecular C7H10O5
Peso molecular (g/mol) 174.152
Número MDL MFCD00009121
Clave InChI DBKKFIIYQGGHJO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ketomalonate, diethyl mesoxalate, diethyl 2-oxomalonate, diethyl oxomalonate, ethyl mesoxalate, ethyl ketomalonate, propanedioic acid, oxo-, diethyl ester, diethylketomalonate, mesoxalic acid diethyl ester, mesoxalic acid, diethyl ester
PubChem CID 69105
Nombre IUPAC dietil 2-oxopropanodioato
SMILES CCOC(=O)C(=O)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ketomalonate
Punto de fusión ∼-70°C
Densidad 1.142
Punto de ebullición 208°C to 210°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.415
Cantidad 5 g
Beilstein 971873
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,5913
Información de solubilidad Fully miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.15
Porcentaje de pureza 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ketomalonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl ketomalonate