Learn More
Isopropilmalonato de dietil, TRC
Código de producto. 30382325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30382325 500 mg -
30384959 2.5 g 2.50 g
30372656 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382325 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD443753500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 759-36-4
Fórmula molecular C10H18O4
Peso molecular (g/mol) 202.24
Sinónimo Ethyl Isopropylmalonate, Isopropylmalonic Acid Diethyl Ester, NSC 1007, 1,3-Diethyl 2-(1-methylethyl)propanedioate, (1-Methylethyl)propanedioic Acid Diethyl Ester, 1,3-Diethyl 2-(Propan-2-yl)propanedioate, Diethyl 2-(1-Methylethyl)propanedioate, Diethyl 2-Isopropylmalonate
Nombre IUPAC 2-propán-2-ilpropanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(C(C)C)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Isopropylmalonate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O4/c1-5-13-9(11)8(7(3)4)10(12)14-6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.1205