Learn More
Isopropilmalonato de dietilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11437066 50 g 50 g
11427066 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11437066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25384.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 759-36-4 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 759-36-4
Fórmula molecular C10H18O4
Peso molecular (g/mol) 202.25
Número MDL MFCD00040491
Clave InChI BYQFBFWERHXONI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl isopropylmalonate, diethyl 2-isopropylmalonate, isopropyl diethyl malonate, 1,3-diethyl 2-propan-2-yl propanedioate, diethylisopropylmalonate, isopropylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, 1-methylethyl-, diethyl ester, ethyl isopropylmalonate, 1,3-diethyl 2-isopropylpropanedioate, 2-isopropyl-malonic acid diethyl ester
PubChem CID 12966
Nombre IUPAC 2-propán-2-ilpropanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(C(C)C)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl isopropylmalonate
Densidad 0.981
Punto de ebullición 102°C to 104°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.421
Cantidad 50 g
Beilstein 1101711
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.25
Porcentaje de pureza ≥98%