Learn More
Fosfato de dietil isopropenilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Isopropenyl Phosphate |
| CAS | 5954-28-9 |
| Fórmula molecular | C7 H15 O4 P |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15O4P/c1-5-9-12(8,10-6-2)11-7(3)4/h3,5-6H2,1-2,4H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(OCC)OC(=C)C |
| Nombre IUPAC | fosfato de dietil prop-1-en-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 194.165 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 194.071 |