Learn More
Isobutilmalonato de dietilo, TRC
Product Code. 30376513
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Unit Size:
500 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
30376513 500 mg 500 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30376513 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD444365500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Diethyl Isobutylmalonate
CAS 10203-58-4
Fórmula molecular C11H20O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo 2-(2-Methylpropyl)propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Isobutylmalonic Acid Diethyl Ester, (2-Methylpropyl)propanedioic Acid Diethyl Ester, 2-Isobutylmalonic Acid Diethyl Ester, Ethyl 2-Ethoxycarbonyl-4-methylvalerate, NSC 68522
Fórmula InChI InChI=1S/C11H20O4/c1-5-14-10(12)9(7-8(3)4)11(13)15-6-2/h8-9H,5-7H2,1-4H3
SMILES O=C(C(C(OCC)=O)CC(C)C)OCC
Nombre IUPAC 2-(2-metilpropil)propanedioato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 216.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.1362