Learn More
Isobutilmalonato de dietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Diethyl isobutylmalonate |
| Densidad | 0.97 |
| Punto de ebullición | 225°C |
| Temperatura de inflamación | >100°C (212°F) |
| Índice de refracción | 1.422 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1103030 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.28 |
| Porcentaje de pureza | 98% |