Learn More
Isobutilmalonato de dietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307286 5 g 5 g
11317286 25 g 25 g
11327286 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11307286 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09202.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10203-58-4 | C11H20O4 | 216.277 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10203-58-4
Fórmula molecular C11H20O4
Peso molecular (g/mol) 216.277
Número MDL MFCD00026869
Clave InChI OFRFGNSZCYDFOH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl isobutylmalonate, isobutylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-isobutylmalonate, propanedioic acid, 2-methylpropyl-, diethyl ester, malonic acid, isobutyl-, diethyl ester, diethyl 2-2-methylpropyl propanedioate, ethyl 2-carbethoxy-4-methyl pentanoate, propanedioic acid, 2-2-methylpropyl-, 1,3-diethyl ester, 1,3-diethyl 2-2-methylpropyl propanedioate, diethylisobutylmalonate
PubChem CID 25047
Nombre IUPAC 2-(2-metilpropil)propanedioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(CC(C)C)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl isobutylmalonate
Densidad 0.97
Punto de ebullición 225°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Índice de refracción 1.422
Cantidad 5 g
Beilstein 1103030
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.28
Porcentaje de pureza 98%