Learn More
Yodometilfosfonato de dietilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11444684 100 g 100 g
11424684 5 g 5 g
11434684 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444684 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13697.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10419-77-9 | C5H12IO3P | 278.03 g/mol
Diethyl iodomethylphosphonate is used in the synthesis of H2N-Tyr(tBu)-vinyl sulfone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yodometilfosfonato de dietilo se utiliza en la síntesis de H2N-Tyr(TBU)-sulfona de vinilo.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10419-77-9
Fórmula molecular C5H12IO3P
Peso molecular (g/mol) 278.03
Número MDL MFCD00041386
Clave InChI PNFHTBDRPOJJTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl iodomethylphosphonate, diethyl iodomethyl phosphonate, phosphonic acid, iodomethyl-, diethyl ester, acmc-20al8r, diethyliodomethylphosphonate, diethyl iodomethanephosphonate, iodomethylphosphonic acid diethyl ester, diethyl iodomethylphosphonate 5g, iodomethyl-phosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 82616
Nombre IUPAC 1-[etoxi(yodometil)fosforil]oxietano
SMILES CCOP(=O)(CI)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl iodomethylphosphonate
Punto de ebullición 112°C to 114°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.4995
Cantidad 100 g
Beilstein 1812052
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.03
Porcentaje de pureza ≥98%