Learn More
Yodometilfosfonato de dietilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Diethyl iodomethylphosphonate is used in the synthesis of H2N-Tyr(tBu)-vinyl sulfone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El yodometilfosfonato de dietilo se utiliza en la síntesis de H2N-Tyr(TBU)-sulfona de vinilo.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl iodomethylphosphonate |
| Punto de ebullición | 112°C to 114°C (1 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.4995 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 1812052 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Información de solubilidad | Immiscible with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 278.03 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |