Learn More
Iminodicarboxilato de dietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15587529 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15587529 5 g 5 g
15577529 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15587529 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460770050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 19617-44-8 | C6H11NO4 | 161.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19617-44-8
Fórmula molecular C6H11NO4
Peso molecular (g/mol) 161.16
Clave InChI PQVSTLUFSYVLTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo azamalonic ester, diethyl imidodicarbonate, diethyl azamalonate, imidodicarbonic acid, diethyl ester, diethyl iminodicarboxylate, diethylazamalonate, imidodicarbonic acid,1,3-diethyl ester, diethylimidodicarbonate, diethyl imidodicarbonate #, ethyl ethoxycarbonylamino formate
PubChem CID 140564
Nombre IUPAC N-etoxicarbonilcarbamato de etilo
SMILES CCOC(=O)NC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl iminodicarboxylate
Punto de fusión 51.0°C to 53.0°C
Punto de ebullición 132.0°C to 134.0°C (15.0mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.16
Porcentaje de pureza 98%