Learn More
Iminodicarboxilato de dietilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl iminodicarboxylate |
| Punto de fusión | 51.0°C to 53.0°C |
| Punto de ebullición | 132.0°C to 134.0°C (15.0mmHg) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.16 |
| Porcentaje de pureza | 98% |