Learn More
Iminodiacetato de dietilo, TRC
Código de producto. 30377719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30377719 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30377719 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD442270500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Diethyl Iminodiacetate
CAS 6290-05-7
Fórmula molecular C8H15NO4
Cantidad 500 mg
Sinónimo Iminodiacetic Acid Diethyl Ester, Iminodiethyl Diacetate, N,N-Bis(ethoxycarbonylmethyl)amine, N-(Ethoxycarbonylmethyl)glycine Ethyl Ester, NSC 6950, [[(Ethoxycarbonyl)methyl]amino]acetic Acid Ethyl Ester, 66: PN: US20050107325 PAGE: 155 claimed protein, Diethyl Iminobis(acetate)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO4/c1-3-12-7(10)5-9-6-8(11)13-4-2/h9H,3-6H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)CNCC(=O)OCC
Nombre IUPAC 2-[(2-etoxi-2-oxoetil)amino]acetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 189.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.1001
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.