Learn More
Iminodiacetato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Iminodiacetate |
| CAS | 6290-05-7 |
| Fórmula molecular | C8H15NO4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Iminodiacetic Acid Diethyl Ester, Iminodiethyl Diacetate, N,N-Bis(ethoxycarbonylmethyl)amine, N-(Ethoxycarbonylmethyl)glycine Ethyl Ester, NSC 6950, [[(Ethoxycarbonyl)methyl]amino]acetic Acid Ethyl Ester, 66: PN: US20050107325 PAGE: 155 claimed protein, Diethyl Iminobis(acetate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H15NO4/c1-3-12-7(10)5-9-6-8(11)13-4-2/h9H,3-6H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CNCC(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-[(2-etoxi-2-oxoetil)amino]acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 189.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.1001 |