Learn More
Iminodiacetato de dietilo, 98%
Código de producto. 10196903 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10196903 5 g Frasco de vidrio 5 g
10517552 25 g Frasco de vidrio 25 g
10647371 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10196903 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 407320050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6290-05-7 | C8H15NO4| 189,21 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6290-05-7
Fórmula molecular C8H15NO4
Peso molecular (g/mol) 189.21
Número MDL MFCD00041925
Clave InChI LJDNMOCAQVXVKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl iminodiacetate, diethyl 2,2'-azanediyldiacetate, diethyliminodiacetate, iminodiacetic acid diethyl ester, glycine, n-2-ethoxy-2-oxoethyl-, ethyl ester, diethyl 2,2'-iminodiacetate, n,n-bis ethoxycarbonylmethyl amine, acetic acid, iminodi-, diethyl ester, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl amino acetate, zlchem 799
PubChem CID 80502
Nombre IUPAC 2-[(2-etoxi-2-oxoetil)amino]acetato de etilo
SMILES CCOC(=O)CNCC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl iminodiacetate
Nombre de nota 99%
Color Amarillo
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 248.0°C
Temperatura de inflamación 104°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HN(CH2COOC2H5)2
Índice de refracción 1.4350 to 1.4370
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl iminodiacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación