Learn More
Dietil iminodiacetato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457088 25 mL 25 ml
15447088 5 mL 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457088 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60608.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6290-05-7 | C8H15NO4 | 189.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza principalmente para la fabricación de ácido N-(fosfonometil) iminodiacético y glifosato.Se utiliza como materia prima para resina de intercambio iónico; para caucho, galvanoplastia y aditivos alimentarios.
Solubilidad
Moderadamente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien sellado.Almacenar lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6290-05-7
Número MDL MFCD00041925
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl iminodiacetate
Densidad 1.056
Cantidad 25 mL
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Índice de refracción 1.435
Fórmula molecular C8H15NO4
Fórmula lineal HN(CH2CO2C2H5)2
Sinónimo diethyl iminodiacetate, diethyl 2,2'-azanediyldiacetate, diethyliminodiacetate, iminodiacetic acid diethyl ester, glycine, n-2-ethoxy-2-oxoethyl-, ethyl ester, diethyl 2,2'-iminodiacetate, n,n-bis ethoxycarbonylmethyl amine, acetic acid, iminodi-, diethyl ester, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethyl amino acetate, zlchem 799
Punto de ebullición 208°C
Información de solubilidad Moderately soluble in water.
Clave InChI LJDNMOCAQVXVKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CNCC(=O)OCC
Nombre IUPAC 2-[(2-etoxi-2-oxoetil)amino]acetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 189.21
PubChem CID 80502
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 97%