Learn More
Hidroximetilfosfonato de dietilo, tecnología. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11414727 5 g 5 g
11424727 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11414727 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21215.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diethyl hydroxymethylphosphonate acts as a reactant for synthesis of α And β-dialkoxyphosphoryl isothiocyanate used in antiproliferative studies, dendritic polyglycerol anions for L-selectin inhibition, phosphonates for anti-HIV-1 activity, homo and copolymers of phosphonated norbornenes, Mitsunobu reactions. It is involved in studies of FBPase inhibition by phosphonic acid-containing thaizoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidroximetilfosfonato de dietilo actúa como reactante para la síntesis de isotiocianato de α y β-dialoxifosforilo, y se usa en estudios antiproliferativos, aniones dendríticos de poliglicerol para la inhibición de la L-selectina, fosfonatos para la actividad anti-VIH-1, homo y copolímeros de norbornenos fosfonados, y reacciones de Mitsunobu. Se emplea en estudios de inhibición de la FBPasa por taizoles que contienen ácido fosfónico.
Notas
No compatible con agentes oxidantes. Almacenar en condiciones frescas y seco, en un recipiente bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3084-40-0
Fórmula molecular C5H13O4P
Peso molecular (g/mol) 168.129
Número MDL MFCD00014418
Clave InChI RWIGWWBLTJLKMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl hydroxymethyl phosphonate, diethyl hydroxymethylphosphonate, phosphonic acid, hydroxymethyl-, diethyl ester, hydroxymethyl phosphonic acid, diethyl ester, hydroxymethyl phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, p-hydroxymethyl-, diethyl ester, acmc-1corl, diethoxyphosphoryl-methanol
PubChem CID 76513
Nombre IUPAC dietoxifosforilmetanol
SMILES CCOP(=O)(CO)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl hydroxymethylphosphonate
Densidad 1.14
Punto de ebullición 124°C to 126°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C (230°F)
Índice de refracción 1.444
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.13
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico