Código de producto. 10003890
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
Cantidad
Envase
Tamaño de la unidad
10003890
5 g
Frasco de vidrio
5 g
10540214
25 g
Frasco de vidrio
25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto.
10003890
Proveedor
Thermo Scientific Acros
N.º de proveedor
320950050
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 3084-40-0 | C5 H13 O4 P | 168.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
para formación de enlaces C-C (Olefinación)
CAS
3084-40-0
Fórmula molecular
C5 H13 O4 P
Peso molecular (g/mol)
168.13
Número MDL
MFCD00014418
Clave InChI
RWIGWWBLTJLKMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo
diethyl hydroxymethyl phosphonate, diethyl hydroxymethylphosphonate, phosphonic acid, hydroxymethyl-, diethyl ester, hydroxymethyl phosphonic acid, diethyl ester, hydroxymethyl phosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, p-hydroxymethyl-, diethyl ester, acmc-1corl, diethoxyphosphoryl-methanol
PubChem CID
76513
Nombre IUPAC
dietoxifosforilmetanol
SMILES
CCOP(=O)(CO)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
Color
De incoloro a amarillo
Densidad
1.1400g/mL
Punto de ebullición
124.0°C to 126.0°C (3.0 mmHg)
Temperatura de inflamación
>110°C
Espectro infrarrojo
Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo
96% min. (GC)
Envase
Frasco de vidrio
Fórmula lineal
HOCH2 P(O)(OC2 H5 )2
Índice de refracción
1.4370 to 1.4410
Cantidad
5 g
Gravedad específica
1.14
Formula Weight (peso de la fórmula)
168.13
Porcentaje de pureza
97%
Forma física
Líquido viscoso
Mostrar más
Mostrar menos
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad .