missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glutarato de dietilo, 98 %, Thermo Scientific™

Código de producto. p-7045588
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11377656 25 g 25 g
11387656 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11377656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11259.14
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 818-38-2
Fórmula molecular C9H16O4
Peso molecular (g/mol) 188.22
Número MDL MFCD00009212
Clave InChI OUWSNHWQZPEFEX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl glutarate, ethyl glutarate, pentanedioic acid, diethyl ester, glutaric acid diethyl ester, glutaric acid, diethyl ester, pentanedioic acid, 1,5-diethyl ester, diethylglutarate, glutaric acid diethyl, c8-c26 alkylalcohol glutarate diester, pentanedioic acid, c18-28-alkyl esters
PubChem CID 13163
ChEBI CHEBI:87319
Nombre IUPAC pentanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)CCCC(=O)OCC

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Diethyl glutarate
Densidad 1.022
Punto de ebullición 236°C to 237°C
Temperatura de inflamación 96°C (204°F)
Índice de refracción 1.423
Cantidad 25 g
Beilstein 1777327
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.23
Porcentaje de pureza 98%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.