Learn More
Fumarato de dietilo, TRC
Código de producto. 30380996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30380996 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30380996 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44449525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl fumarate
CAS 623-91-6
Fórmula molecular C8 H12 O4
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-Butenedioic acid (2E)-, diethyl ester (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, diethyl ester, Fumaric acid, diethyl ester (6CI,8CI), (2E)-2-Butenedioic acid diethyl ester, (E)-But-2-enedioic acid diethyl ester, Diethyl (E)-but-2-enedioate, Diethyl fumarate, Diethyl fumaric acid ester, Ethyl fumarate, NSC 20954
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
SMILES CCOC(=O)\C=C\C(=O)OCC
Nombre IUPAC (E)-but-2-enodioato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 172.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0736