Learn More
Fumarato de dietilo, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Diethyl fumarate |
| CAS | 623-91-6 |
| Fórmula molecular | C8 H12 O4 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 2-Butenedioic acid (2E)-, diethyl ester (9CI), 2-Butenedioic acid (E)-, diethyl ester, Fumaric acid, diethyl ester (6CI,8CI), (2E)-2-Butenedioic acid diethyl ester, (E)-But-2-enedioic acid diethyl ester, Diethyl (E)-but-2-enedioate, Diethyl fumarate, Diethyl fumaric acid ester, Ethyl fumarate, NSC 20954 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H12O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C=C\C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | (E)-but-2-enodioato de dietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 172.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0736 |