Learn More
Fumarato de dietilo, 98%
Código de producto. 10697062 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
2.50 Kg
250 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10697062 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10773641 10 g Frasco de vidrio 10 g
10687062 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
13448308 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10697062 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114382500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 623-91-6 | C8H12O4 | 172,18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-91-6
Fórmula molecular C8H12O4
Peso molecular (g/mol) 172.18
Número MDL MFCD00064455
Clave InChI IEPRKVQEAMIZSS-AATRIKPKSA-N
Sinónimo diethyl fumarate, fumaric acid, diethyl ester, anti-psoriaticum, diethyl 2e-but-2-enedioate, fumaric acid diethyl ester, diethyl e-but-2-enedioate, 2-butenedioic acid e-, diethyl ester, trans-2-butenedioic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid 2e-, diethyl ester, unii-5wbu5a3e8a
PubChem CID 638144
ChEBI CHEBI:87388
Nombre IUPAC (E)-but-2-enodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)\C=C\C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl fumarate
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 1.0°C to 2.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 218.0°C to 219.0°C
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5O2CCH=CHCO2C2H5
Índice de refracción 1.4396 to 1.4416
Cantidad 250 g
Beilstein 02,742
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación