Learn More
Dietilfumarato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11453307 500 g 500 g
11443307 100 g 100 g
11463307 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16214.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 623-91-6 | C8H12O4 | 172.18 g/mol
Diethyl fumarate, is used as an intermediate for plasticizer, flavoring agents and surface coatings. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff. It is also used as a intermediate and solvent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
el dietilfumarato se utiliza como intermediario para plastificadores, aromatizantes y revestimientos de superficies. Es una importante materia prima utilizada en la síntesis orgánica, los agroquímicos y los colorantes. También se utiliza como intermediario y disolvente en la síntesis orgánica.
Solubilidad
es soluble en agua, acetona y cloroformo.
Notas
almacénese en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-91-6
Fórmula molecular C8H12O4
Peso molecular (g/mol) 172.18
Número MDL MFCD00064455
Clave InChI IEPRKVQEAMIZSS-AATRIKPKSA-N
Sinónimo diethyl fumarate, fumaric acid, diethyl ester, anti-psoriaticum, diethyl 2e-but-2-enedioate, fumaric acid diethyl ester, diethyl e-but-2-enedioate, 2-butenedioic acid e-, diethyl ester, trans-2-butenedioic acid diethyl ester, 2-butenedioic acid 2e-, diethyl ester, unii-5wbu5a3e8a
PubChem CID 638144
ChEBI CHEBI:87388
Nombre IUPAC (E)-but-2-enodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)\C=C\C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl fumarate
Punto de fusión ∼0°C
Densidad 1.05
Punto de ebullición 98°C to 100°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 91°C (195°F)
Índice de refracción 1.44
Cantidad 500 g
Beilstein 775347
Información de solubilidad It is soluble in water,acetone,and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.18
Porcentaje de pureza 98%