Learn More
Formamidomalonato de dietilo, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15219616 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15219616 5 g Frasco de vidrio 5 g
10477100 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15219616 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114370050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 6326-44-9
Fórmula molecular C8H13NO5
Peso molecular (g/mol) 203.19
Número MDL MFCD00003279
Clave InChI PFLHGSJLYNJIOF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80617
Nombre IUPAC 2-formamidopropanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl formamidomalonate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 51.0°C to 56.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 173.0°C to 176.0°C (11.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5O2CCH(NHCHO)CO2C2H5
Cantidad 5 g
Beilstein 04,47
Sinónimo diethyl formamidomalonate, diethyl 2-formamidomalonate, diethyl 2-formylaminomalonate, diethyl formaminomalonate, diethyl2-formylaminomalonate, 1,3-diethyl 2-formamidopropanedioate, diethyl 2-carbonylaminopropane-1,3-dioate, formamidomalonic acid, diethyl ester, malonic acid, formamido-, diethyl ester, diethylformaminomalonate
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.19
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino adherente