Learn More
Formamidomalonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11384494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11384494 5 g 5 g
11394494 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11384494 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01189.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6326-44-9
Fórmula molecular C8H13NO5
Peso molecular (g/mol) 203.194
Número MDL MFCD00003279
Clave InChI PFLHGSJLYNJIOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl formamidomalonate, diethyl 2-formamidomalonate, diethyl 2-formylaminomalonate, diethyl formaminomalonate, diethyl2-formylaminomalonate, 1,3-diethyl 2-formamidopropanedioate, diethyl 2-carbonylaminopropane-1,3-dioate, formamidomalonic acid, diethyl ester, malonic acid, formamido-, diethyl ester, diethylformaminomalonate
PubChem CID 80617
Nombre IUPAC 2-formamidopropanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)NC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl formamidomalonate
Punto de fusión 50°C to 55°C
Punto de ebullición 173°C to 176°C (11 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1788903
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.19
Porcentaje de pureza 97%