Learn More
Fluoromalonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10227230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10227230 1 mL Frasco de vidrio 1 ML
1 options
Código de producto. 10227230 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 307640010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl fluoromalonate
Nombre de nota 97%
CAS 685-88-1
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 121°C to 122°C (30.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H11FO4
Fórmula lineal FCH(CO2C2H5)2
Número MDL MFCD00009139
Cantidad 1 mL
Gravedad específica 1.12
Sinónimo diethyl fluoromalonate, diethyl 2-fluoromalonate, fluoromalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-fluoropropanedioate, diethylfluoromalonate, 2-fluoro-malonic acid diethyl ester, diethyl2-fluoromalonate, diethyl fluoropropanedioate, propanedioic acid, fluoro-, diethyl ester, malonic acid, fluoro-, diethyl ester
Clave InChI GOWQBFVDZPZZFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)F
Nombre IUPAC 2-fluoropropanodioato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 178.16
PubChem CID 12702
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido