Learn More
Fluoromalonato de dietilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11475646
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
11475646 5 g 5 g
11465646 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11475646 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20766.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 685-88-1 | C7H11FO4 | 178.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 685-88-1
Fórmula molecular C7H11FO4
Peso molecular (g/mol) 178.159
Número MDL MFCD00009139
Clave InChI GOWQBFVDZPZZFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl fluoromalonate, diethyl 2-fluoromalonate, fluoromalonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2-fluoropropanedioate, diethylfluoromalonate, 2-fluoro-malonic acid diethyl ester, diethyl2-fluoromalonate, diethyl fluoropropanedioate, propanedioic acid, fluoro-, diethyl ester, malonic acid, fluoro-, diethyl ester
PubChem CID 12702
Nombre IUPAC 2-fluoropropanodioato de dietilo
SMILES CCOC(=O)C(C(=O)OCC)F
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Diethyl fluoromalonate
Densidad 1.129
Punto de ebullición 121°C to 122°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Índice de refracción 1.407
Cantidad 5 g
Número UN UN1760
Beilstein 1775686
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.16
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.