Learn More
Etilfenilmalonato de dietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl Ethylphenylmalonate |
| CAS | 76-67-5 |
| Fórmula molecular | C15H20O4 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Diethyl 2-ethyl-2-phenylmalonate, NSC 5631, Ethylphenylpropanedioic Acid Diethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H20O4/c1-4-15(13(16)18-5-2,14(17)19-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(CC)(C(=O)OCC)c1ccccc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 264.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.1362 |