Learn More
Etilfenilmalonato de dietilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11382137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382137 5 g 5 g
11392137 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07998.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76-67-5
Fórmula molecular C15H20O4
Peso molecular (g/mol) 264.321
Número MDL MFCD00040759
Clave InChI PKRVDBARWFJWEB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl 2-ethyl-2-phenylmalonate, diethyl ethylphenylmalonate, diethyl ethyl phenyl malonate, propanedioic acid, ethylphenyl-, diethyl ester, ethylphenylmalonic acid diethyl ester, diethyl 2-ethyl-2-phenyl-propanedioate, propanedioic acid, 2-ethyl-2-phenyl-, 1,3-diethyl ester, 1,3-diethyl 2-ethyl-2-phenylpropanedioate, diethyl 2-ethyl-2-phenylpropane-1,3-dioate, malonic acid, ethylphenyl-, diethyl ester
PubChem CID 66450
Nombre IUPAC 2-etil-2-fenilpropanedioato de dietilo
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ethylphenylmalonate
Densidad 1.07
Punto de ebullición 185°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.491
Cantidad 5 g
Beilstein 668299
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.32
Porcentaje de pureza 96%