Learn More
Etilidenmalonato de dietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11328625 5 g 5 g
11318625 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328625 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12117.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1462-12-0 | C9H14O4 | 186.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1462-12-0
Fórmula molecular C9H14O4
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD00009145
Clave InChI LBBAWVLUOZVYCC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ethylidenemalonate, diethyl 2-ethylidenemalonate, propanedioic acid, ethylidene-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-ethylidenepropanedioate, 2-ethylidenemalonic acid diethyl ester, diethylethylidenemalonate, acmc-1c0mi, diethyl ethylidene malonate, diethyl ethylidenepropanedioate, diethyl 2-ethylidenemalonate #
PubChem CID 73831
SMILES CCOC(=O)C(=CC)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ethylidenemalonate
Densidad 1.019
Punto de ebullición 115°C to 116°C (17 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.442
Cantidad 5 g
Beilstein 1773932
Nombre IUPAC 1,3-dietilo 2-etilidenepropanodioato
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 99%
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.