Learn More
Etilidenmalonato de dietilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl ethylidenemalonate |
| Densidad | 1.019 |
| Punto de ebullición | 115°C to 116°C (17 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.442 |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 1773932 |
| Nombre IUPAC | 2-etilidenpropanodioato de dietilo |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.21 |
| Porcentaje de pureza | 99% |