Learn More
Etoximetilidenemalonato de dietilo, TRC
Código de producto. 30387834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30387834 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30387834 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD444300100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl 2-ethoxymethylidene malonate
CAS 87-13-8
Fórmula molecular C10 H16 O5
Cantidad 100 g
Sinónimo Propanedioic acid, 2-(ethoxymethylene)-, 1,3-diethyl ester, Malonic acid, (ethoxymethylene)-, diethyl ester (6CI,7CI,8CI), Propanedioic acid, (ethoxymethylene)-, diethyl ester (9CI), (Ethoxymethylene)malonic acid diethyl ester, (Ethoxymethylene)propanedioic acid diethyl ester, 2-(Ethoxymethylene)malonic acid diethyl ester, 2-Ethoxy-1,1-bis(ethoxycarbonyl)ethene, Diethyl (ethoxymethylene)malonate, Diethyl (ethoxymethylene)propanedioate, Diethyl 2-(ethoxymethylene)malonate, Diethyl 2-(ethoxymethylene)propanedioate, Diethyl 2-(ethoxymethylidene)propanedioate, Diethyl 2-[(ethyloxy)methylidene]propanedioate, Diethyl 2-ethoxymethylidene malonate, Diethyl ethoxymethylidenemalonate, Diethyl[(ethyloxy)methylidene]propanedioate, Ethyl 3-ethoxy-2-(ethoxymethylene)-3-oxopropanoate, NSC 62117, NSC 9068, Nalidixic acid impurity C (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16O5/c1-4-13-7-8(9(11)14-5-2)10(12)15-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
SMILES CCOC=C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Nombre IUPAC 2-(etoximetilideno)propanodioato de dietilo
Peso molecular (g/mol) 216.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.0998