Learn More
Etoximetilenomalonato de dietilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10793831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10793831 100 g Frasco de vidrio 100 g
10617262 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10793831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114341000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 87-13-8 | C10H16O5 | 216.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-13-8
Fórmula molecular C10H16O5
Peso molecular (g/mol) 216.23
Número MDL MFCD00009148
Clave InChI LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ethoxymethylenemalonate, diethyl 2-ethoxymethylene malonate, ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester, diethyl ethoxymethylene malonate, diethyl emme, propanedioic acid, ethoxymethylene-, diethyl ester, diethylethoxymethylenemalonate, 1,3-diethyl 2-ethoxymethylidene propanedioate, diethyl ethoxymethylidene propanedioate
PubChem CID 6871
Nombre IUPAC 2-(etoximetilideno)propanodioato de dietilo
SMILES CCOC=C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ethoxymethylenemalonate
Nombre de nota 99+%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0800g/mL
Punto de ebullición 279°C to 281°C
Temperatura de inflamación 144°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5OCH=C(CO2C2H5)2
Índice de refracción 1.4610 to 1.463
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 469
Fieser 05,216
Gravedad específica 1.08
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.23
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ethoxymethylenemalonate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.