Learn More
Etoximetilenmalonato de dietilo, 98+%
Código de producto. 11484834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
50 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484834 250 g 250 g
11474834 50 g 50 g
11364499 100 g 100 g
11374499 500 g 500 g
11464834 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11484834 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13776.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 87-13-8 | C10H16O5 | 216,233 g/mol
El etoximetilenmalonato de dietilo se utiliza para la síntesis de pirido[3,2-e]pirimido[1,2-c]pirimidinas. Inicialmente, se utilizó para monitorear la actividad de la lisina decarboxilasa. Es útil para la determinación de aminoácidos por derivatización previa de las columnas mediante cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) de fase reversa. Desempeña un papel importante en la reacción de Gould-Jacobs para preparar quinolinas. Por ejemplo, el anilo reacciona con este reactivo para dar 4-hidroxiquinolina. Actúa como intermediario en la producción de flumequina, que es un antibiótico fluoroquinolónico.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El etoximetilenmalonato de dietilo se utiliza para la síntesis de pirido[3,2-e]pirimido[1,2-c]pirimidinas. Inicialmente, se utilizó para monitorear la actividad de la lisina decarboxilasa. Es útil para la determinación de aminoácidos por derivatización previa de las columnas mediante cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) de fase reversa. Desempeña un papel importante en la reacción de Gould-Jacobs para preparar quinolinas. Por ejemplo, el anilo reacciona con este reactivo para producir 4-hidroxiquinolina. Actúa como intermediario en la producción de flumequina, que es un antibiótico fluoroquinolona.
Solubilidad
Miscible con cloroformo, diclorometano y metanol. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-13-8
Fórmula molecular C10H16O5
Peso molecular (g/mol) 216.233
Número MDL MFCD00009148
Clave InChI LTMHNWPUDSTBKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ethoxymethylenemalonate, diethyl 2-ethoxymethylene malonate, ethoxymethylenemalonic acid diethyl ester, diethyl ethoxymethylene malonate, diethyl emme, propanedioic acid, ethoxymethylene-, diethyl ester, diethylethoxymethylenemalonate, 1,3-diethyl 2-ethoxymethylidene propanedioate, diethyl ethoxymethylidene propanedioate
PubChem CID 6871
Nombre IUPAC 2-(etoximetilideno)propanodioato de dietilo
SMILES CCOC=C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ethoxymethylenemalonate
Punto de fusión -33°C
Densidad 1.08
Punto de ebullición 136°C to 139°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 144°C (291°F)
Olor Ester-like
Índice de refracción 1.462
Cantidad 250 g
Beilstein 880058
Información de solubilidad Miscible with chloroform,dichloromethane and methanol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.23
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación