Learn More
Etoximetilenmalonato de dietilo, 98+%
Descripción
El etoximetilenmalonato de dietilo se utiliza para la síntesis de pirido[3,2-e]pirimido[1,2-c]pirimidinas. Inicialmente, se utilizó para monitorear la actividad de la lisina decarboxilasa. Es útil para la determinación de aminoácidos por derivatización previa de las columnas mediante cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) de fase reversa. Desempeña un papel importante en la reacción de Gould-Jacobs para preparar quinolinas. Por ejemplo, el anilo reacciona con este reactivo para dar 4-hidroxiquinolina. Actúa como intermediario en la producción de flumequina, que es un antibiótico fluoroquinolónico.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
El etoximetilenmalonato de dietilo se utiliza para la síntesis de pirido[3,2-e]pirimido[1,2-c]pirimidinas. Inicialmente, se utilizó para monitorear la actividad de la lisina decarboxilasa. Es útil para la determinación de aminoácidos por derivatización previa de las columnas mediante cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) de fase reversa. Desempeña un papel importante en la reacción de Gould-Jacobs para preparar quinolinas. Por ejemplo, el anilo reacciona con este reactivo para producir 4-hidroxiquinolina. Actúa como intermediario en la producción de flumequina, que es un antibiótico fluoroquinolona.
Solubilidad
Miscible con cloroformo, diclorometano y metanol. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos, bases, agentes oxidantes y agentes reductores.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diethyl ethoxymethylenemalonate |
| Punto de fusión | -33°C |
| Densidad | 1.08 |
| Punto de ebullición | 136°C to 139°C (10 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 144°C (291°F) |
| Olor | Ester-like |
| Índice de refracción | 1.462 |
| Cantidad | 100 g |
| Información de solubilidad | Miscible with chloroform,dichloromethane and methanol. Immiscible with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.23 |
| Mostrar más |
RU– Solo para uso en investigación