Learn More
Éter dietílico, para análisis de trazas metálicas, Primar™, estabilizado con gasa de cobre, Fisher Chemical
Tienda Fisher Chemical ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | -116 °C |
| CAS | 60-29-7 |
| Color | Incolora |
| Cantidad | 2.5 L |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Forma física | Líquido |
| Fórmula molecular | C4H10O |
| Presión de vapor | 587mbar a 20 °C |
| Número MDL | MFCD00011646 |
| Viscosidad | 0,2448cp a 20 °C |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Éter dietílico
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.