Learn More
Éter dietílico (STB ETOH), reactivo para pesticidas BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Código de producto. 15588474 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15588474 2.5 L Vidrio 2.50 litro
1 options
Código de producto. 15588474 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 8467.2500
Especialmente desarrollado para su uso en la evaluación de residuos de pesticidas e insecticidas en muestras de alimentos, piensos, agua o suelo. Éter dietílico (STB ETOH), reactivo para pesticidas BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ es adecuado para todos
J.T. Disolventes de reactivos para pesticidas Baker BAKER ANALYZED:
  • Adecuado para el análisis de los plaguicidas más comunes, como el 2-clorobifenilo, el heptacloro, la aldrina, el paratión, la dieldrina, la endrina, el DDT, la dioxina, etc.
  • Especificado para los niveles bajos de residuos requeridos (5 ppm) para su uso en laboratorios de investigación y control de calidad
  • Ideal para aplicaciones de cromatografía de gases, pruebas de impurezas sensibles a ECD o FID, residuos orgánicos y residuos después de la evaporación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ether
Punto de fusión -116.3°C
CAS 60-29-7
Color Incolora
Acidez Max. 0.0005meq/g
Densidad 0.71g/cm3 at 20°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 1.7 - 48 Vol %
Temperatura de inflamación −45°C
Punto de ignición 170°C
Olor Sweetish
Envase Vidrio
Forma física Líquido
Residuos después de la evaporación Max. 5 ppm
Fórmula molecular C4H10O
Fórmula lineal (C2H5)2O
Número MDL MFCD00011646
Viscosidad 0.233 mPas at 20°C
Agua Max. 0.1%
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
Punto de ebullición 35°C
Información de solubilidad 12g/L in water
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
Nombre IUPAC etoxietano
Peso molecular (g/mol) 74.12
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
Porcentaje de pureza Min. 99.5%
Grado Pesticidas BAKER ANALYZED™