Learn More
Diethyl ether, Spectrophotometric Grade, 99+%, stab. with copper
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | -116°C |
| Cantidad | 4 x 1 L |
| Punto de ebullición | 34.6°C |
| Porcentaje de pureza | 99+% |