Learn More
Diethyl ether, Spectrophotometric Grade, 99+%, inhibitor free
Código de producto. 15476345
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476345 4 x 1 L 4 LT
11375307 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15476345 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040976.M1
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Solvent For U.V. Spectrophotometric and General Use | CAS: 60-29-7 | C4H10O | 74.12 g/mol
Solvent for U.V. spectrophotometric and it is also important as solvent in production of cellulose plastics such as cellulose acetate. It is also common solvent for Grignard reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ether
Punto de fusión °C to 116°C
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.713
Cantidad 4 x 1 L
Temperatura de inflamación -45°C (-49°F)
Punto de ignición 170°C (338°F)
Olor Sweet
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3525
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Presión de vapor 586.3 hPa (440mm Hg) at 20°C
Número UN 1155
Punto de ebullición 34.6°C
Información de solubilidad Immiscible with water,miscible with alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Grado Espectrofotometría