Learn More
Éter dietílico, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15974750
Click to view available options
Cantidad:
18 L
Envase:
Lata de acero inoxidable retornable
Tamaño de la unidad:
18 litros
Código de producto. 15974750
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 3494218L
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. p.a., Reactivo ACS, secado, estabilizado, máx.0,0075 % H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl ether
Punto de fusión -116°C (1,013 hPa)
CAS 60-29-7
Color Incolora
Punto de ebullición 34°C to 35°C (1013 hPa)
Cantidad 18 L
Envase Lata de acero inoxidable retornable
Fórmula molecular C4H10O
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCC
Nombre IUPAC etoxietano
Peso molecular (g/mol) 74.12
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: diethyl ether