Learn More
Éter dietílico, puriss. pa, reactivo ACS, reactivo Ph. Eur. reag. ISO, ≥ 99,8% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Código de producto. 15663680
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de aluminio
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15663680 4 x 5 L Frasco de aluminio paquete de 4
15693680 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15653680 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15663680 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 322034X5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss. P.a., contiene BHT como inhibidor, Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, ≥99,8 %
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethyl ether, ether, ethyl ether, diethyl oxide, ethyl oxide, aether, pronarcol, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diethyl Ether
Punto de fusión -116°C
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Aspecto Liquid
Densidad 0.706g/mL at 25°C
Cantidad 4 x 5 L
Límite de explosión 0.365
Temperatura de inflamación −40°C (−40°F)
Punto de ignición 320°F
Envase Frasco de aluminio
Índice de refracción n20/D 1.3530
Residuos después de la evaporación 0 to 0.001 %
Fórmula lineal (CH3CH2)2O
Número UN UN1155
Beilstein 1696894
Punto de ebullición 34.6°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.8% (GC)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.