Learn More
Éter dietílico, puriss. p.a. ACS Reagente, Solstice
Código de producto. 15633680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 l
5 L
27 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
27 litros
5 litros
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15633680 2.5 l 2.50 litro
15673680 500 mL 500 ml
15623680 1 L 1 litro
15683680 5 L 5 litros
15643680 27 L 27 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15633680 Proveedor Fluka N.º de proveedor 322032.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss. P.a., contiene BHT como inhibidor, Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, ≥99,8 %
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-29-7
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00011646
Clave InChI RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo éter dietílico, éter, éter etílico, óxido de dietilo, óxido de etilo, éter anestésico, 3-oxapentano, anesthetic ether, 3-oxapentane, anaesthetic ether
PubChem CID 3283
ChEBI CHEBI:35702
Nombre IUPAC etoxietano
SMILES CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Éter dietílico
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densidad 0,706g/mL a 25 °C
Cantidad 2.5 l
Límite de explosión 0.365
Temperatura de inflamación − °40 −C (°40 F)
Punto de ignición 320 °F
Fórmula lineal (CH3CH2)2O
Número UN 1155
Beilstein 1696894
Formula Weight (peso de la fórmula) 74,12g/mol
Porcentaje de pureza ≥ 99,8%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Diethyl ether
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.